Learn More
N-[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil Lansoprazol, TRC
Código de producto. 30470538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470538 100 mg 100 miligramos
30466037 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM331010100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1083100-26-8
Fórmula molecular C25H22F6N4O3S
Peso molecular (g/mol) 572.52
Sinónimo 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Impurity
Nombre IUPAC 1-[[3-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-2-il]metil]2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridina-2-il]metilsulfinil]benzimidazol
SMILES Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22F6N4O3S/c1-15-18(32-9-7-21(15)37-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)39(36)12-19-16(2)22(8-10-33-19)38-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.1317