Learn More
N-[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinilo-metil Lansoprazol Sulfuro, TRC
Código de producto. 17963275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963275 25 mg 25 miligramos
17933275 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33101525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1083100-27-9
Fórmula molecular C25 H22 F6 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 556.52
Sinónimo 1-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]-2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Nombre IUPAC 1-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metil]2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metilsulfanil]benzimidazol
SMILES Cc1c(CSc2nc3ccccc3n2Cc4nccc(OCC(F)(F)F)c4C)nccc1OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl Lansoprazole Sulfide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22F6N4O2S/c1-15-18(32-9-7-21(15)36-13-24(26,27)28)11-35-20-6-4-3-5-17(20)34-23(35)38-12-19-16(2)22(8-10-33-19)37-14-25(29,30)31/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.1368