Learn More
N-[3-Metil-1-(1-fenilciclobutil)butilo]-N,N-dimetilamina Cloruro de Hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Methyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride |
| CAS | 84485-01-8 |
| Fórmula molecular | C17 H27 N . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-α-(2-methylpropyl)-1-phenylcyclobutanemethanamine Hydrochloride (1:1), N,N,3-Trimethyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butan-1-amine hydrochloride, N-[3-Methyl-1-(1-phenylcyclobutyl)butyl]-N,N-dimethylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27N.ClH/c1-14(2)13-16(18(3)4)17(11-8-12-17)15-9-6-5-7-10-15;/h5-7,9-10,14,16H,8,11-13H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N,3-trimetil-1-(1-fenilciclobutil)butan-1-amina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 281.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.191 |