Learn More
N-(3-metoxifenil)prop-2-enamida, Mikromol™
Descripción
N-(3-metoxifenil)prop-2-enamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | m-Acrylanisidide |
| CAS | 17208-99-0 |
| Nombres de analitos o componentes | m-Acrylanisidide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Propenamide, N-(3-methoxyphenyl)-, m-Acrylanisidide (8CI), N-(3-Methoxyphenyl)-2-propenamide, N-(3-Methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)prop-2-enamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-3-10(12)11-8-5-4-6-9(7-8)13-2/h3-7H,1H2,2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cccc(NC(=O)C=C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-metoxifenil)prop-2-enamida |
| Mostrar más |