Learn More
N-(3-mercapto-2-metilpropanoil)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine |
| CAS | 89021-98-7 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(3-11)6(10)7-2-5(8)9/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMILES | CC(CS)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(2-metil-3-sulfanilpropanoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 177.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.046 |