Learn More
N-(3-mercapto-2-metilpropanoil)glicina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Mercapto-2-methylpropanoyl)glycine-d5 |
| CAS | 1184993-97-2 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 H6 N O3 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(3-11)6(10)7-2-5(8)9/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)O)C([2H])([2H])S |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[3,3,3-trideuterio-2-[dideuterio(sulfanil)metil]propanoil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 182.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0773 |