Learn More
N-(3-isopropilamino-2-hidroxipropil) pindolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 130115-63-8 |
| Fórmula molecular | C20 H33 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methyl-ethyl)amino]propoxy]-1H-indol-1-yl]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Pindolol Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33N3O3/c1-14(2)21-10-16(24)12-23-9-8-18-19(23)6-5-7-20(18)26-13-17(25)11-22-15(3)4/h5-9,14-17,21-22,24-25H,10-13H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1cccc2c1ccn2CC(O)CNC(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]indol-1-il]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 363.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.2522 |