Learn More
N-(3-isopropilamino-2-hidroxipropil) pindolol-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropyl) Pindolol-d14 |
| CAS | 1246815-15-5 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl-d7)amino]propoxy]-alpha-[[(1-methylethyl-d7)amino]methyl]-1H-indole-1-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-5-9(13)8(7(14)3-4-12)11(16)6(2)10(5)15/h5-6H,3,13H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1C(=O)C(C)C(=O)C(=C1N)C(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(2-amino-3,5-dimetil-4,6-dioxociclohexen-1-il)-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.225 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.085 |