Learn More
N-(3-Indollacetil)glicina, TRC
Código de producto. 30011571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011571 250 mg 250 miligramos
30012101 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI628005250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13113-08-1
Fórmula molecular C12 H12 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 232.24
Sinónimo N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]glycine, N-(1H-Indol-3-ylacetyl)glycine, Indole-3-acetylglycine
Nombre IUPAC 2-[[2-(1H-indol-3-il)acetil]amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Indolylacetyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O3/c15-11(14-7-12(16)17)5-8-6-13-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,6,13H,5,7H2,(H,14,15)(H,16,17)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0848