Learn More
N-(3-Hidroxitriciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il)glicil-L-prolina, TRC
Código de producto. 30406974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406974 250 mg
30390224 100 mg
30390191 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH296965250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565453-40-9
Fórmula molecular C17 H26 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 322.399
Sinónimo N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycyl-L-proline, (2S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (2S)-1-[2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC23CC4CC(CC(O)(C4)C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O4/c20-14(19-3-1-2-13(19)15(21)22)9-18-16-5-11-4-12(6-16)8-17(23,7-11)10-16/h11-13,18,23H,1-10H2,(H,21,22)/t11?,12?,13-,16?,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.189
Porcentaje de pureza >95%