Learn More
N-(3-Hidroxitriciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il)glicina, TRC
Código de producto. 30408662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408662 10 mg 10 miligramos
30396649 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408662 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29696010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032564-18-3
Fórmula molecular C12H19NO3
Peso molecular (g/mol) 225.28
Sinónimo 3-Hydroxy-1-adamantyl-D-glycine, 2-((3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino)acetic Acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO3/c14-10(15)6-13-11-2-8-1-9(3-11)5-12(16,4-8)7-11/h8-9,13,16H,1-7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1365
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.