Learn More
N-(3-hidroxipropil)ftalimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10736183 25 g Frasco de vidrio 25 g
10441543 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883-44-3
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00023097
Clave InChI BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
Nombre IUPAC 2-(3-hidroxipropil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 75°C to 77°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: < 1g/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino