Learn More
N-(3-hidroxipropil)ftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331617 50 g 50 g
11321617 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04507.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 883-44-3 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883-44-3
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.213
Número MDL MFCD00023097
Clave InChI BSMILTTURCQDGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-hydroxypropyl phthalimide, 2-3-hydroxypropyl isoindoline-1,3-dione, n-3-hydroxypropyl-phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-hydroxypropyl, 3-phthalimido-1-propanol, 2-3-hydroxypropyl isoindole-1,3-dione, 2-3-hydroxypropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3-phthalimidopropanol, 3-phthalimidylpropanol, acmc-209qsg
PubChem CID 70160
Nombre IUPAC 2-(3-hidroxipropil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Punto de fusión 75°C to 80°C
Cantidad 50 g
Beilstein 158489
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 98%