Learn More
N-(3-Hidroxipropilo) 4-hidroxi-2-nitroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Hydroxypropyl) 4-hydroxy-2-nitroaniline |
| CAS | 92952-81-3 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-[(3-Hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol, HC Red BN, Jarocol Red BN, TM Red 2, Velsol Red BN |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O4/c12-5-1-4-10-8-3-2-7(13)6-9(8)11(14)15/h2-3,6,10,12-13H,1,4-5H2 |
| SMILES | OCCCNc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(3-hidroxipropilamino)-3-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0797 |