Learn More
N-(3-hidroxifenil)maleimida, TRC
Código de producto. 30392962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392962 200 mg
30406240 50 mg
30406087 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH587090200MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63381-38-4
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(3-hydroxyphenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), 1-(3-Hydroxyphenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, m-Maleimidophenol, N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide, N-(m-Hydroxyphenyl)maleimide
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)pirol-2,5-diona
SMILES Oc1cccc(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Hydroxyphenyl)maleimide
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)11-9(13)4-5-10(11)14/h1-6,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0426