Learn More
Diclorhidrato de N-(3-guanidino-4-metilfenil)-4-(metilpiperazina-1-il-metil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Guanidino-4-methylphenyl)-4-(methylpiperazine-1-yl-methyl)benzamide Dihydrochloride |
| CAS | 581076-67-7 |
| Fórmula molecular | C21H30Cl2N6O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[3-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzamide Dihydrochloride, Imatinib impurity N-[2-Methyl-5-[[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]amino]phenyl]guanidine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N6O.2ClH/c1-15-3-8-18(13-19(15)25-21(22)23)24-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27;;/h3-8,13H,9-12,14H2,1-2H3,(H,24,28)(H4,22,23,25);2*1H |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C)C=C1)NC3=CC=C(C)C(NC(N)=N)=C3.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | N-(3-guanidino-4-metilfenil)-4-((4-metilpiperazin-1-il)metil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 453.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.19 |