Learn More
n-(3-Formilfenil)metanosulfonamida, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |