Learn More
N-(3-formil-4-piridinil)-2,2-dimetilpropanamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10703823 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10009291 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10703823 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00095CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 86847-71-4
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.245
Número MDL MFCD03086208
Clave InChI ICMXCEJBHWHTBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-formylpyridin-4-yl pivalamide, n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formylpyridin-4-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-3-formyl-pyridin-4-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino pyridine-3-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-n-3-formylpyridin-4-yl propanamide, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinaldehyde, propanamide,n-3-formyl-4-pyridinyl-2,2-dimethyl, 4-2,2-dimethylpropanoyl amino-3-formylpyridine, n-3-formylpyrdn-4-yl pvalamde
PubChem CID 2779664
Nombre IUPAC N-(3-formilpiridin-4-yl)-2,2-dimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=NC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Formyl-4-pyridinyl)-2, 2-dimethylpropanamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%