Learn More
Éster fenilmetílico del ácido N-[3-fluoro-4-[6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-3-piridinil]fenil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Fluoro-4-[6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-3-pyridinyl]phenyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1220910-89-3 |
| Fórmula molecular | C21H17FN6O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Tedizolid Impurity 68 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17FN6O2/c1-28-26-20(25-27-28)19-10-7-15(12-23-19)17-9-8-16(11-18(17)22)24-21(29)30-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-12H,13H2,1H3,(H,24,29) |
| SMILES | FC1=C(C2=CC=C(C3=NN(C)N=N3)N=C2)C=CC(NC(OCC4=CC=CC=C4)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | (3-fluoro-4-(6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)fenil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 404.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.14 |