Learn More
N-(3-etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)-4-quinazolinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erlotinib |
| CAS | 183321-74-6 |
| Fórmula molecular | C22 H23 N3 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Erlotinib, 4-Quinazolinamine, N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine, 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, NSC 718781, OSI 744, R 1415 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23N3O4/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25) |
| SMILES | COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC |
| Nombre IUPAC | N-(3-etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)quinazolin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 393.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1689 |