Learn More
N,3-Difenil-2-(2-metil-1-oxopropil)4-oxo-N-bencenobutanamida (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30384719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384719 10 mg -
30384032 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49182010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 444577-70-2
Fórmula molecular C26 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 399.48
Sinónimo α-(2-Methyl-1-oxopropyl)-γ-oxo-N,β-diphenylbenzenebutanamide
Nombre IUPAC 4-metil-3-oxo-2-(2-oxo-1,2-difeniletil)-N-fenilpentanamida
SMILES CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,3-Diphenyl-2-(2-methyl-1-oxopropyl)4-oxo-N-benzenebutanami
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25NO3/c1-18(2)24(28)23(26(30)27-21-16-10-5-11-17-21)22(19-12-6-3-7-13-19)25(29)20-14-8-4-9-15-20/h3-18,22-23H,1-2H3,(H,27,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1834