Learn More
N-[3-(Dimetiloxidoamino)propilo]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide, TRC
Código de producto. 17973655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973655 100 mg 100 miligramos
17961435 50 mg 50 miligramos
17942415 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17973655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD334450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80475-32-7
Fórmula molecular C13 H17 F13 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 528.33
Sinónimo 1-Octanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-, N-oxide, N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide, Capstone A, Capstone product A
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilsulfonilamino)óxido de propano-1-amina
SMILES C[N+](C)([O-])CCCNS(=O)(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17F13N2O3S/c1-28(2,29)6-3-5-27-32(30,31)7-4-8(14,15)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h27H,3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.0752
Porcentaje de pureza >95%