Learn More
N,3-Dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30385544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385544 1 g -
30371682 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4621801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-44-6
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo N,3-Dimethylaniline, Tolnaftate Imp. D (EP), N-Methyl-m-toluidine, Benzenamine, N,3-dimethyl-, m-Toluidine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,3-Dimethylbenzenamine, N-(3-Methylphenyl)methylamine, N-Methyl(3-methylphenyl)amine, N-Methyl-N-(3-methylphenyl)amine, N-Methyl-N-(m-tolyl)amine, NSC 9396, m,N-Dimethylaniline
Nombre IUPAC N,3-dimetilanilina
SMILES CNc1cccc(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891