Learn More
N,3-dimetilanilina (N-metil-m-toluidina), Mikromol™
Código de producto. 30052151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052151 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052151 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0731.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,3-dimetilanilina (N-metil-m-toluidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
CAS 696-44-6
Nombres de analitos o componentes N,3-Dimethylaniline (N-Methyl-m-toluidine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tolnaftate Imp. D (EP), N,3-Dimethylaniline, N-Methyl-m-toluidine, Tolnaftate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
SMILES CNc1cccc(C)c1
Nombre IUPAC N,3-dimetilanilina
Peso molecular (g/mol) 121.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891 g/mol