Learn More
N-[3-(Dimetilamino)propilo] Perfluorohexanesulfonamida (>85%), TRC
Código de producto. 30138121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138121 250 mg 250 miligramos
30136827 100 mg 100 miligramos
17912675 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD616080250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50598-28-2
Fórmula molecular C11 H13 F13 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 484.2774
Sinónimo 1-Hexanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonamide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
Nombre IUPAC N-[3-(dimetilamino)propilo]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-sulfonamida
SMILES CN(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-hexanesulfonamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13F13N2O2S/c1-26(2)5-3-4-25-29(27,28)11(23,24)9(18,19)7(14,15)6(12,13)8(16,17)10(20,21)22/h25H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.049