Learn More
Clorhidrato de N-[3-(dimetilamino)propil]octanamida, TRC
Código de producto. 30387403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387403 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30387403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD474190500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride
CAS 2514724-67-3
Fórmula molecular C13H28N2O•HCl
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-[3-(Dimethylamino)propyl]-octanamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]caprylamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H28N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-10-13(16)14-11-9-12-15(2)3;/h4-12H2,1-3H3,(H,14,16);1H
SMILES O=C(CCCCCCC)NCCCN(C)C.Cl
Nombre IUPAC Cloruro de hidrógeno de N-(3-(dimetilamino)propil)octanamida
Peso molecular (g/mol) 264.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.2