Learn More
Clorhidrato de N-[3-(dimetilamino)propil]octanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(Dimethylamino)propyl]octanamide Hydrochloride |
| CAS | 2514724-67-3 |
| Fórmula molecular | C13H28N2O•HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-[3-(Dimethylamino)propyl]-octanamide Hydrochloride, N-[3-(Dimethylamino)propyl]caprylamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-10-13(16)14-11-9-12-15(2)3;/h4-12H2,1-3H3,(H,14,16);1H |
| SMILES | O=C(CCCCCCC)NCCCN(C)C.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de N-(3-(dimetilamino)propil)octanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 264.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.2 |