Learn More
N-[3-(dimetilamino)propil] nonafluoro-1-butanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-butanesulfonamide |
| CAS | 68555-77-1 |
| Fórmula molecular | C9 H13 F9 N2 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Butanesulfonamide, N-[3-(dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonamide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]perfluoro-1-butanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13F9N2O2S/c1-20(2)5-3-4-19-23(21,22)9(17,18)7(12,13)6(10,11)8(14,15)16/h19H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[3-(dimetilamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 384.262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.055 |