Learn More
N-(3-(Dimetilamino)propil)dodecanamida, TRC
Código de producto. 30138556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138556 100 mg 100 miligramos
30136916 10 mg 10 miligramos
30008013 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD456405100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-80-4
Fórmula molecular C17H36N2O
Peso molecular (g/mol) 284.48
Sinónimo (Laurylamidopropyl)dimethylamine, 3-Dodecanamidopropyldimethylamine, 3-Lauramidopropyldimethylamine, Dimethylaminopropyllaurylamide, Lexamine L 13
Nombre IUPAC N-[3-(dimetilamino)propil]dodecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-(Dimethylamino)propyl)dodecanamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.2828