Learn More
N-(3-dibenzofuranil)-5-nitro-2-furancarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Dibenzofuranyl)-5-nitro-2-furancarboxamide |
| CAS | 329198-87-0 |
| Fórmula molecular | C17 H10 N2 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-3-Dibenzofuranyl-5-nitro-2-furancarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H10N2O5/c20-17(14-7-8-16(24-14)19(21)22)18-10-5-6-12-11-3-1-2-4-13(11)23-15(12)9-10/h1-9H,(H,18,20) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1oc(cc1)C(=O)Nc2ccc3c(oc4ccccc34)c2 |
| Nombre IUPAC | N-dibenzofuran-3-il-5-nitro-furan-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 322.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.059 |