Learn More
Clorhidrato de N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2732347-31-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H33 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alverine Citrate Imp. D (EP), Alverine Imp. D (EP), N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity D as Hydrochloride, Alverine Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CCCC1CCCCC1)CCCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |