Learn More
Clorhidrato de N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina, Mikromol™
Código de producto. 30049798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049798 25 mg 25 miligramos
30052423 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049798 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0454.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 2732347-31-6
Nombres de analitos o componentes N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H33 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Alverine Citrate Imp. D (EP), Alverine Imp. D (EP), N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity D as Hydrochloride, Alverine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CCN(CCCC1CCCCC1)CCCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 323.94
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.238 g/mol