Learn More
N-(3-Clorofenil)tiourea, 98 %
Código de producto. 11377146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377146 5 g 5 g
11367146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07123.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4947-89-1
Fórmula molecular C7H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 186.657
Número MDL MFCD00022165
Clave InChI LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
PubChem CID 2734794
Nombre IUPAC (3-clorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2090370
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.66
Porcentaje de pureza 98%