Learn More
N-(3-Cloro-6,11-dihidro-6-metil-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]tiazepina-11-il)-Beta-alanina, TRC
Código de producto. 30180033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30180033 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30180033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42434025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104748-87-0
Fórmula molecular C17H17ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 380.85
Sinónimo Tianeptine Metabolite MC3;
SMILES CN1c2ccccc2C(NCCC(=O)O)c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-beta-alanine