Learn More
N-(3-Chloro-4-morpholinophenyl)-N'-hydroxyformimidamide, MedChemExpress
Código de producto. 16419237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16419237 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16419237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15603
MedChemExpress TS-011 is a selective inhibitor of 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid synthesis.
TS-011 is a selective inhibitor of 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chloro-4-morpholinophenyl)-N'-hydroxyformimidamide
Forma física Solid
CAS 339071-18-0
Color Light Nude
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (977.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C(/N=C/NO)C=C1)=C1N2CCOCC2
Peso molecular (g/mol) 255.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.7
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.