Learn More
N-(3-cloro-4-fluorofenil)-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina, Mikromol™
Código de producto. 30049443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049443 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049443 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3563.150025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(3-cloro-4-fluorofenil)-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
CAS 153437-78-6
Nombres de analitos o componentes O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16H13ClFN3O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-fluorofenil)-6,7-dimetoxiquinazolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 333.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333,068 g/mol