Learn More
N-(3-cloro-4-fluorofenil)-2-cianoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyanoacetamide |
| CAS | 219529-31-4 |
| Fórmula molecular | C9H6ClFN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClFN2O/c10-7-5-6(1-2-8(7)11)13-9(14)3-4-12/h1-2,5H,3H2,(H,13,14) |
| SMILES | Fc1ccc(NC(=O)CC#N)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | N-(3-cloro-4-fluorofenil)-2-cianoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 212.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0153 |