Learn More
N-[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]fenil]-6-yodo-4-quinazolinamina, TRC
Código de producto. 30345344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345344 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB8078251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-
CAS 231278-20-9
Fórmula molecular C21 H14 Cl F I N3 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-[3-chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-[[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amino]-6-iodoquinazoline, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline, N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazoline-4-amine, N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine, [3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl](6-iodoquinazolin-4-yl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H14ClFIN3O/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27)
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1
Nombre IUPAC N-[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]fenil]-6-yodoquinazolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 505.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.9854