Learn More
Clorhidrato de N-[3-cloro-4-[(3-fluorobencil)oxi]fenil]-6-yodoquinazolin-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine Hydrochloride |
| CAS | 851684-46-3 |
| Fórmula molecular | C21H15Cl2FIN3O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodo-4-quinazolinamine Monohydrochloride, 6-Iodo-4-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)anilino]quinazoline Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H14ClFIN3O.ClH/c22-18-10-16(5-7-20(18)28-11-13-2-1-3-14(23)8-13)27-21-17-9-15(24)4-6-19(17)25-12-26-21;/h1-10,12H,11H2,(H,25,26,27);1H |
| SMILES | Fc1cccc(COc2ccc(Nc3ncnc4ccc(I)cc34)cc2Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]fenil]-6-yodoquinazolin-4-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 542.17 |