Learn More
N-(3-Cloro-2-metilfenil)-2-hidroxinicotinamida, TRC
Código de producto. 17918504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918504 250 mg 250 miligramos
17989434 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17918504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369440250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72646-00-5
Fórmula molecular C13 H11 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 262.69
Sinónimo N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxamide, N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide
Nombre IUPAC N-(3-cloro-2-metilfenil)-2-hidroxipiridina-3-carboxamida
SMILES Cc1c(Cl)cccc1NC(=O)c2cccnc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chloro-2-methylphenyl)-2-hydroxynicotinamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-13(18)9-4-3-7-15-12(9)17/h2-7H,1H3,(H,15,17)(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.0509