Learn More
N-(3-Carboxi-1-oxopropil)gliclicel-N-(4-nitrofenil)-L-fenilalaninamida, TRC
Código de producto. 30353460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353460 10 mg 10 miligramos
30354175 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43286010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68982-90-1
Fórmula molecular C23H25N5O8
Peso molecular (g/mol) 499.47
Sinónimo (S)-4-((2-((2-((1-((4-Nitrophenyl)amino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-2-oxoethyl)amino)-2-oxoethyl)amino)-4-oxobutanoic Acid, Chymotrypsin Substrate I, Colorimetric
Nombre IUPAC 4-[[2-[[2-[[(2S)-1-(4-nitroanilino)-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]amino]-2-oxoetil]amino-2-oxoetil]amino]-4-ácido oxoetanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)glycylglycyl-N-(4-nitrophenyl)-L-phenylalaninamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.1703