Learn More
N-(3-carbamimidamido-4-metilfenil)-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida, Mikromol™
Descripción
N-(3-carbamimidamido-4-metilfenil)-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| CAS | 581076-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(3-Carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H28 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, N-[3-[(aminoiminomethyl)amino]-4-methylphenyl]-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, -[2-Methyl-5-[[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoyl]amino]phenyl]guanidine, Imatinib Imp. B (EP), N-(3-carbamimidamido-4-methylphenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide, Imatinib Mesilate Impurity B, Imatinib Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28N6O/c1-15-3-8-18(13-19(15)25-21(22)23)24-20(28)17-6-4-16(5-7-17)14-27-11-9-26(2)10-12-27/h3-8,13H,9-12,14H2,1-2H3,(H,24,28)(H4,22,23,25) |
| SMILES | CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(NC(=N)N)c3)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-carbamimidamido-4-metilfenil)-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzamida |
| Mostrar más |