Learn More
Clorhidrato de N-(3-butenil) noroximorfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-butenyl)-noroxymorphone Hydrochloride |
| CAS | 131670-05-8 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5α)-17-(3-Buten-1-yl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride, 17-(3-Butenyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride, 17-But-3-enyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c1-2-3-9-21-10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h2,4-5,15,18,22,24H,1,3,6-11H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CCC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-but-3-enil-4a,9-dihidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 377.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1394 |