Learn More
Clorhidrato de N-[3-butanoil-4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]butanamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-[3-butanoil-4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]butanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-Butanoyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride |
| CAS | 57898-71-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[3-Butanoyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H32 N2 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[3-Butanoyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]butanamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. K (EP) as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. K (EP), Acebutolol Imp. K (EP), Acebutolol Hydrochloride Impurity K as Hydrochloride, Acebutolol Impurity K as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32N2O4.ClH/c1-5-7-18(24)17-11-15(22-20(25)8-6-2)9-10-19(17)26-13-16(23)12-21-14(3)4;/h9-11,14,16,21,23H,5-8,12-13H2,1-4H3,(H,22,25);1H |
| SMILES | Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)CCC |
| Nombre IUPAC | N-[3-butanoil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]butanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |