Learn More
N-(3-bromopropil)ftalimida, TRC
Código de producto. 30339767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339767 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30339767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6886365G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Bromopropyl)phthalimide
CAS 5460-29-7
Fórmula molecular C11H10BrNO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (3-Bromopropyl)phthalimide, (γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, 2-(3-Bromopropyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 2-(3-Bromopropyl)isoindoline-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine, N-(3-Bromopropyl)benzimidazole, NSC 24937, NSC 25170
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
SMILES BrCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(3-bromopropil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 268.11