Learn More
N-(3-Bromopropil)ftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477427 500 g 500 g
11457427 25 g 25 g
11467427 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15587.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5460-29-7
Fórmula molecular C11H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 268.11
Número MDL MFCD00005904
Clave InChI VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
Nombre IUPAC 2-(3-bromopropil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Punto de fusión 72°C to 75°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 157547
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.12
Porcentaje de pureza 98%