Learn More
N-(3-Bromopropil)ftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10162800 25 g Frasco de vidrio 25 g
10142850 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107390250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5460-29-7 | C11H10BrNO2 | 268.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5460-29-7
Fórmula molecular C11H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 268.1
Número MDL MFCD00005904
Clave InChI VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
PubChem CID 21611
Nombre IUPAC 2-(3-bromopropil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 76°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 462
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L. Other solubilities: soluble ca. 10g/L in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2