Learn More
(+/-)-N-3-Benzilnirvanol, TRC
Código de producto. 30133027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133027 50 mg 50 miligramos
30004964 10 mg 10 miligramos
30007094 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28577050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93879-40-4
Fórmula molecular C18 H18 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 294.35
Nombre IUPAC 3-bencil-5-etil-5-fenillimidazolidina-2,4-diona
SMILES CCC1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-N-3-Benzylnirvanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1368
Porcentaje de pureza >95%