Learn More
Clorhidrato de éster terc-butílico del ácido N-(3-aminopropil)-N-metilcarbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1188263-67-3 |
| Fórmula molecular | C9 H18 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3-Aminopropyl)methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, 2-Methylpropan-2-yl N-(3-Aminopropyl)-N-methylcarbamate Hydrochloride, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)propylamine Hydrochloride, tert-Butyl (3-Aminopropyl)(methyl)carbamate Hydrochloride, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)-N-(methyl)carbamate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;/h6-7,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C[C]CN)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-aminopropil)-N-metilcarbamato de terc-butilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 222.712 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.114 |