Learn More
N-(3-aminopropil)-N-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline |
| CAS | 53485-07-7 |
| Fórmula molecular | C10H16N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N1-Methyl-N1-phenyl-1,3-propanediamine, 3-(Methylphenylamino)propylamine, 3-(N-Methylanilino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenyl-1,3-propanediamine, N1-Methyl-N1-phenylpropan-1,3-diamine, N1-Methyl-N1-phenylpropane-1,3-diamine, N1-Methyl-N1-phenylpropane-1,3-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2/c1-12(9-5-8-11)10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9,11H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCN)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N'-metil-N'-fenilpropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 164.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1313 |